2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1194-25G C1194-100G
TCIAC1194-25GEA 33 EUR InStock
TCIAC1194-25G TCIAC1194-100G
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
Point d'ébullition: 147°C
Point de fusion: 30…31 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00042225
Numéro CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&vid=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité