6-Chloronicotinonitrile ≥97.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
C2056-25G C2056-5G
TCIAC2056-25GEA 198 EUR InStock
TCIAC2056-25G TCIAC2056-5G
6-Chloronicotinonitrile ≥97.0% (par GC, azote total)
6-Chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00084941
Numéro CAS: 33252-28-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f569833e1373a310c38f2b8e00d879addb3cda6&vid=0f569833e1373a310c38f2b8e00d879addb3cda6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité