1-(5-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1471-25G A1471-5G
TCIAA1471-25GEA 171 EUR InStock
TCIAA1471-25G TCIAA1471-5G
1-(5-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one ≥99.0% (par GC)
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Formule: C₆H₅ClOS
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: 52 °C
Numéro MDL: MFCD00005444
Numéro CAS: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480be349890f1b331ca30e5962308f7af040ee45&vid=480be349890f1b331ca30e5962308f7af040ee45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité