2-Chlorobenzothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0332-25G C0332-250G
TCIAC0332-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC0332-25G TCIAC0332-250G
2-Chlorobenzothiazole ≥98.0% (par GC)
2-Chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005776
Numéro CAS: 615-20-3
EINECS: 210-415-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4777d13ca7734029d7673aea1d4619c91266238&vid=a4777d13ca7734029d7673aea1d4619c91266238&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité