2-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1387-25G C1387-5G
TCIAC1387-25GEA 110 EUR InStock
TCIAC1387-25G TCIAC1387-5G
2-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (par GC)
2-Chlorobenzoxazole
Formule: C₇H₄ClNO
Point d'ébullition: 202°C
Point de fusion: 7°C
Densité: 1,3453 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00005766
Numéro CAS: 615-18-9
EINECS: 210-414-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516cbc3dec9fa9f4e24af8c1548d0af52c508e7a&vid=516cbc3dec9fa9f4e24af8c1548d0af52c508e7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité