2-Chlorothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2471-25G C2471-5G
TCIAC2471-25GEA 184 EUR InStock
TCIAC2471-25G TCIAC2471-5G
2-Chlorothiazole ≥98.0% (par GC)
2-Chlorothiazole
Formule: C₃H₂ClNS
Point d'ébullition: 145°C
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210701
Numéro CAS: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ed5d2d14bcff7701ddd28a1e966a6066b25e1ad&vid=8ed5d2d14bcff7701ddd28a1e966a6066b25e1ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité