Isobutyronitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isopropyl cyanide
I0112-25ML I0112-500ML
TCIAI0112-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0112-25ML TCIAI0112-500ML
Isobutyronitrile ≥98.0% (par GC)
Isobutyronitrile
Formule: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: –72°C
Densité: 0,773 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8°C
Numéro MDL: MFCD00001873
Numéro CAS: 78-82-0
EINECS: 201-147-5
ONU: 2284
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05156
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbe5e7dd74eb0a634d777e2b4f93d339e17cca1b&vid=fbe5e7dd74eb0a634d777e2b4f93d339e17cca1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité