2-Désoxy-D(-)-ribose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
D0059-25G D0059-5G
TCIAD0059-25GEA 165 EUR InStock
TCIAD0059-25G TCIAD0059-5G
2-Désoxy-D(-)-ribose ≥98.0% (par HPLC)
2-Deoxy-D(-)-ribose
Formule: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135904
Numéro CAS: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 14,02908
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d706a5735ac783ad33a055c386e15b3d96d24fe&vid=9d706a5735ac783ad33a055c386e15b3d96d24fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -54.0 to -58.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité