2-Acétylthiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Thiazol-2-yl)-1-ethanone
A1265-25G A1265-5G
TCIAA1265-25GEA 263 EUR InStock
TCIAA1265-25G TCIAA1265-5G
2-Acétylthiazole ≥98.0% (par GC)
2-Acétylthiazole
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: 65.5 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00005324
Numéro CAS: 24295-03-2
EINECS: 246-134-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0eb830fdc1d699bfc6b934db562d15cf29038a0&vid=c0eb830fdc1d699bfc6b934db562d15cf29038a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité