Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthoxythiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0669-25G E0669-5G
TCIAE0669-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAE0669-25G TCIAE0669-5G
2-Éthoxythiazole ≥98.0% (par GC)
2-Éthoxythiazole


Formule: C₅H₇NOS
MW: 129,18 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00055026
Numéro CAS: 15679-19-3
EINECS: 239-760-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84936bad4b9aae058ae6670818f59f5cd2f1d49a&vid=84936bad4b9aae058ae6670818f59f5cd2f1d49a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité