2-Éthyl-4-méthylimidazole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole
E0232-25G E0232-500G E0232-100G
TCIAE0232-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAE0232-25G TCIAE0232-500G TCIAE0232-100G
2-Éthyl-4-méthylimidazole ≥95.0% (par GC)
2-Éthyl-4-méthylimidazole
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005193
Numéro CAS: 931-36-2
EINECS: 213-234-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51200c50ceba030f315e624ea1210e180646597c&vid=f3c95c6a1178bf7c7fc9654779608611add5dfdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité