2-Fluoro-p-anisaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-4-anisaldehyde
F0386-25G F0386-5G
TCIAF0386-25GEA 178 EUR InStock
TCIAF0386-25G TCIAF0386-5G
2-Fluoro-p-anisaldéhyde ≥96.0% (par GC)
2-Fluoro-p-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236679
Numéro CAS: 331-64-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80d65b05934743c44a51e1cc8eae6fda6e02c417&vid=80d65b05934743c44a51e1cc8eae6fda6e02c417&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité