2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0289-1G F0289-25G F0289-5G
TCIAF0289-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAF0289-1G TCIAF0289-25G TCIAF0289-5G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061311
Numéro CAS: 146137-78-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dd52268a4a22942d8287927053713afd49a05c8&vid=2dd52268a4a22942d8287927053713afd49a05c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité