Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropyle salicylate ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAS0014-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAS0014-25ML
Isopropyle salicylate ≥99.0% (par GC)
Isopropyle salicylate


Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Numéro MDL: MFCD00035703
Numéro CAS: 607-85-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/92/28993892.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité