2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole
Fournisseur: TCI
Attention
M1357-100G M1357-25G
TCIAM1357-100GEA 123 EUR InStock
TCIAM1357-100G TCIAM1357-25G
2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole
2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole
Formule: C₈H₈N₂S
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Numéro MDL: MFCD00010617
Numéro CAS: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de25843ddac1fde76daada5c2eb605838522266b&vid=de25843ddac1fde76daada5c2eb605838522266b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité