2-Mercaptobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0055-25G M0055-500G
TCIAM0055-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0055-25G TCIAM0055-500G
2-Mercaptobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₅NS₂
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…182 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005781
Numéro CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05868
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36bae1e7599a9a34669875ab9fbf318a4b71a4fa&vid=36bae1e7599a9a34669875ab9fbf318a4b71a4fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité