2-Mercaptobenzothiazole ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0247-25G M0247-500G
TCIAM0247-25GEA 22 EUR InStock
TCIAM0247-25G TCIAM0247-500G
2-Mercaptobenzothiazole ≥99.0% (par HPLC)
2-Mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₅NS₂
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…182 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005781
Numéro CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05868
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cc4f6b9b8585329256e9824df3020684633ade2&vid=5cc4f6b9b8585329256e9824df3020684633ade2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 183.0 deg-C
Solubility in hot Methanol transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité