Acide 2-formylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0281-25G P0281-500G P0281-100G
TCIAP0281-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP0281-25G TCIAP0281-500G TCIAP0281-100G
Acide 2-formylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-formylbenzoïque
Formule: C₈H₆O₃
Point d'ébullition: 101 °C (0,4 -rr)
Point de fusion: 95…98 °C
Densité: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003336
Numéro CAS: 119-67-5
EINECS: 204-342-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fac90e63c4c1bcf859a00161896207e06afa80dc&vid=fac90e63c4c1bcf859a00161896207e06afa80dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité