2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2191-1G M2191-5G
TCIAM2191-1GEA 22 EUR InStock
TCIAM2191-1G TCIAM2191-5G
2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00153202
Numéro CAS: 121643-44-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=170cef94fa09a930cc68a687b17292bbe0fff5a8&vid=170cef94fa09a930cc68a687b17292bbe0fff5a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité