2-Méthoxythiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1753-25GEA 121 EUR InStock
TCIAM1753-25G TCIAM1753-5G
2-Méthoxythiazole ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxythiazole
Formule: C₄H₅NOS
MW: 115,16 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD01631143
Numéro CAS: 14542-13-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/07/28976107.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité