Acide 2-méthyl-4-penténoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM1143-10MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAM1143-10ML
Acide 2-méthyl-4-penténoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-méthyl-4-penténoïque
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00015570
Numéro CAS: 1575-74-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/51/28974851.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité