o-Toluate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0294-500GEA 327 EUR InStock
TCIAT0294-500G TCIAT0294-25G
o-Toluate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
o-Toluate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 227°C
Point de fusion: –10 °C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00009112
Numéro CAS: 87-24-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/88/28994588.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité