o-Toluate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0296-500MLEA 322 EUR InStock
TCIAT0296-500ML TCIAT0296-25ML
o-Toluate de méthyle ≥98.0% (par GC)
o-Toluate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 213°C
Point de fusion: –50 °C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00008428
Numéro CAS: 89-71-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité