2-Méthylbenzothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0516-25G M0516-500G M0516-100G
TCIAM0516-25GEA 99 EUR InStock
TCIAM0516-25G TCIAM0516-500G TCIAM0516-100G
2-Méthylbenzothiazole ≥98.0% (par GC)
2-Méthylbenzothiazole
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1,173 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 123°C
Numéro MDL: MFCD00005794
Numéro CAS: 120-75-2
EINECS: 204-423-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5262cc39bd3d850e0be5d08feb7c57958921a15e&vid=5262cc39bd3d850e0be5d08feb7c57958921a15e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité