2-Méthylfuranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0226-25ML M0226-500ML
TCIAM0226-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0226-25ML TCIAM0226-500ML
2-Méthylfuranne ≥98.0% (par GC)
2-Méthylfuranne
Formule: C₅H₆O
Point d'ébullition: 63°C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,927 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -30°C
Numéro MDL: MFCD00003248
Numéro CAS: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
ONU: 2301
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb3454d61ac4a17e756c42024e749ea43f184a5&vid=ebb3454d61ac4a17e756c42024e749ea43f184a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité