Anhydride isobutyrique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
I0111-25ML I0111-500ML
TCIAI0111-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0111-25ML TCIAI0111-500ML
Anhydride isobutyrique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Anhydride isobutyrique
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0,9535 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00008913
Numéro CAS: 97-72-3
EINECS: 202-603-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1ed67c332bf36e97ae315cff4ed7bfeebf7afff&vid=b1ed67c332bf36e97ae315cff4ed7bfeebf7afff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité