Acide naphtalène-2-sulfonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H56685.22 H56685.36
H56685.22EA 116 EUR InStock
H56685.22 H56685.36
Acide naphtalène-2-sulfonique ≥98%
Acide naphtalène-2-sulfonique
Formule: C₁₀H₈O₃S
Point d'ébullition: ∼350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149271
Numéro CAS: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
ONU: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06464
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité