Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0018-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAN0018-25G
Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle
Formule: C₁₀H₇ClO₂S
MW: 226,68 g/mol
Point de fusion: 71…72 °C
Numéro MDL: MFCD00004087
Numéro CAS: 93-11-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité