Acide 2-propoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1694-25G P1694-5G
TCIAP1694-25GEA 124 EUR InStock
TCIAP1694-25G TCIAP1694-5G
Acide 2-propoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-propoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 207°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075687
Numéro CAS: 2100-31-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ff2611f575a1ec527ff489c9a7dc91bcda3e76f&vid=4ff2611f575a1ec527ff489c9a7dc91bcda3e76f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité