Acide 2-thénoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
T0218-25G T0218-100G
TCIAT0218-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAT0218-25G TCIAT0218-100G
Acide 2-thénoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-thénoïque
Formule: C₅H₄O₂S
MW: 128,15 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…125 °C
Numéro MDL: MFCD00005437
Numéro CAS: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 14,09354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33de5a2074a6b065870b7a5db77225ca755a9eb2&vid=33de5a2074a6b065870b7a5db77225ca755a9eb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité