Thiophène-2-carbohydrazide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1140-10GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT1140-10G
Thiophène-2-carbohydrazide ≥98.0% (par HPLC)
Thiophène-2-carbohydrazide
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Point de fusion: 142…143 °C
Numéro MDL: MFCD00005435
Numéro CAS: 2361-27-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/00/28995200.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 137.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité