3-(2-Aminoéthyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1336-25G A1336-5G
TCIAA1336-25GEA 579 EUR InStock
TCIAA1336-25G TCIAA1336-5G
3-(2-Aminoéthyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(2-Aminoethyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00191604
Numéro CAS: 20173-24-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=385806887e683cb14acbd76697c92dda58d57473&vid=385806887e683cb14acbd76697c92dda58d57473&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité