Thiophène-3-éthanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
T1475-25G T1475-5G
TCIAT1475-25GEA 187 EUR InStock
TCIAT1475-25G TCIAT1475-5G
Thiophène-3-éthanol ≥97.0% (par GC)
Thiophène-3-éthanol
Formule: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00009766
Numéro CAS: 13781-67-4
EINECS: 237-434-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c4a4c0945d08e1c33000840b9b0325c0dcfb39c&vid=6c4a4c0945d08e1c33000840b9b0325c0dcfb39c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité