Acide 3-(3-fluorophényl)propionique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
F0779-1G F0779-5G
TCIAF0779-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0779-1G TCIAF0779-5G
Acide 3-(3-fluorophényl)propionique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(3-fluorophényl)propionique
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Numéro MDL: MFCD01310821
Numéro CAS: 458-45-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba28c2a9820126b1667bdfc5fab2fc08f095423&vid=1ba28c2a9820126b1667bdfc5fab2fc08f095423&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité