Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0599-25G H0599-250G
TCIAH0599-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAH0599-25G TCIAH0599-250G
Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 208 - 210 °C (14 -rr)
Point de fusion: 126…129 °C
Densité: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002778
Numéro CAS: 501-97-3
EINECS: 207-931-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6354b29c2febdbfeeb0dcfa8cb263db8289a86&vid=fd6354b29c2febdbfeeb0dcfa8cb263db8289a86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité