Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1032-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM1032-5G TCIAM1032-25G
Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: 95…102 °C
Numéro MDL: MFCD00002777
Numéro CAS: 1929-29-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/53/28974653.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité