3-(Aminométhyl)pyridine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Pyridylmethylamine, (3-Pyridyl)methylamine, 3-Picolamine, Pyridin-3-ylmethanamine, 3-Picolylamine
P0762-25ML P0762-500ML P0762-100ML
TCIAP0762-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAP0762-25ML TCIAP0762-500ML TCIAP0762-100ML
3-(Aminométhyl)pyridine ≥99.0% (par GC)
3-(Aminométhyl)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,0712 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00006412
Numéro CAS: 3731-52-0
EINECS: 223-091-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebacb546cd22dad73fc4a1e4f7f84a13bee8e319&vid=ebacb546cd22dad73fc4a1e4f7f84a13bee8e319&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité