3-Pyridylméthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0555-25ML P0555-500ML
TCIAP0555-25MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAP0555-25ML TCIAP0555-500ML
3-Pyridylméthanol ≥98.0% (par GC)
3-Pyridylméthanol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1,1357 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 157°C
Numéro MDL: MFCD00006407
Numéro CAS: 100-55-0
EINECS: 202-864-6
Merck Index: 14,06527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac4814d0293bc015ae762accca3949c5057e6f5a&vid=ac4814d0293bc015ae762accca3949c5057e6f5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité