Thiophène-3-méthanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1660-25G T1660-5G
TCIAT1660-25GEA 245 EUR InStock
TCIAT1660-25G TCIAT1660-5G
Thiophène-3-méthanol ≥96.0% (par GC)
Thiophène-3-méthanol
Formule: C₅H₆OS
Point d'ébullition: 73°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00014534
Numéro CAS: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=177639f51230135415552cd80b62a0d5145e21b9&vid=177639f51230135415552cd80b62a0d5145e21b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité