Acide 3,3,3-trifluoropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropanoic acid
T1713-1G T1713-5G
TCIAT1713-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT1713-1G TCIAT1713-5G
Acide 3,3,3-trifluoropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,3,3-trifluoropropionique
Formule: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,441 g/cm³ (27 °C)
Numéro MDL: MFCD00153292
Numéro CAS: 2516-99-6
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0565c06f411ee311207e2d1682a78b46d0d70cd1&vid=0565c06f411ee311207e2d1682a78b46d0d70cd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité