3,3-Diméthylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3495-1G D3495-5G
TCIAD3495-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD3495-1G TCIAD3495-5G
3,3-Diméthylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
3,3-Diméthylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0,909 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00040178
Numéro CAS: 2979-19-3
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&vid=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité