Acide 3,3'-thiodipropionique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3-Thiodipropionic acid
T0204-25G T0204-500G
TCIAT0204-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0204-25G TCIAT0204-500G
Acide 3,3'-thiodipropionique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,3'-thiodipropionique
Formule: C₆H₁₀O₄S
MW: 178,21 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128…131 °C
Densité: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002781
Numéro CAS: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 14,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87b6116d1685dea3879fe51e45cd78fd4cb7201f&vid=87b6116d1685dea3879fe51e45cd78fd4cb7201f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité