3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
D0571-25G D0571-5G
TCIAD0571-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD0571-25G TCIAD0571-5G
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point de fusion: 134 °C
Numéro MDL: MFCD00002199
Numéro CAS: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9612e016a4e8bd69f6cf7b3ca4ced2c370b6b6ae&vid=9612e016a4e8bd69f6cf7b3ca4ced2c370b6b6ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité