3,4-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
M1943-25G M1943-5G
TCIAM1943-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM1943-25G TCIAM1943-5G
3,4-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016437
Numéro CAS: 2150-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd0cb041201ecf2d41072ddf25d5463698d664e5&vid=fd0cb041201ecf2d41072ddf25d5463698d664e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité