Acide 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2381-25G D2381-250G
TCIAD2381-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD2381-25G TCIAD2381-250G
Acide 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Point d'ébullition: 374 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 219…220 °C
Numéro MDL: MFCD00008827
Numéro CAS: 1421-49-4
EINECS: 215-823-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 213.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité