Acide 3,5-bis-tert-butylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2663-1G D2663-25G D2663-5G
TCIAD2663-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD2663-1G TCIAD2663-25G TCIAD2663-5G
Acide 3,5-bis-tert-butylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,5-bis-tert-butylbenzoïque
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082727
Numéro CAS: 16225-26-6
EINECS: 240-350-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3917eb5ece337215283630595b0dfe8a734b77a&vid=b3917eb5ece337215283630595b0dfe8a734b77a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité