3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1751-25G B1751-5G
TCIAB1751-25GEA 173 EUR InStock
TCIAB1751-25G TCIAB1751-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00010206
Numéro CAS: 401-95-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&vid=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité