3,5-Dibromobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2832-25G D2832-5G
TCIAD2832-25GEA 223 EUR InStock
TCIAD2832-25G TCIAD2832-5G
3,5-Dibromobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
3,5-Dibromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O
MW: 263,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156887
Numéro CAS: 56990-02-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2f019af7f45bfb77765335c60f412f8c16dca47&vid=c2f019af7f45bfb77765335c60f412f8c16dca47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité