3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2215-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD2215-25G TCIAD2215-250G
3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Numéro MDL: MFCD00002289
Numéro CAS: 2150-44-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/99/28979099.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité