Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0938-5GEA 115 EUR InStock
TCIAH0938-5G
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016536
Numéro CAS: 4919-37-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/58/28970958.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 226.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité